α,2,4-Trichlorotoluene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 525 NOK
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
α,2,4-Trichlorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2,7 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³
Flash punkt: 190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000895
CAS-nummer: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)