α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 490 NOK
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokepunkt: 122…124 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –3 °C
Tetthet: 1,41 g/cm³
Flash punkt: 155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000906
CAS-nummer: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %