α,2-Diklortoluen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
186530010 186532500
ACRO186530010EA 1025 NOK
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Diklortoluen 98+%
α,2-Diklortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,27 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000893
CAS-nummer: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
FN: 2235
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %