3-Klortoluen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
160451000 160452500 160455000
ACRO160451000EA 665 NOK
ACRO160451000 ACRO160452500 ACRO160455000
3-Klortoluen 97%
3-Klortoluen
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Kokepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000595
CAS-nummer: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
FN: 2238
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02190
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %