α,4-Dichlortoluen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 485 NOK
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlortoluen 99+%
α,4-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Kokepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 27…28 °C
Tetthet: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000914
CAS-nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
FN: 3427
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride