4-klortoluen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-methylbenzene
150210010 150210250 150211000
ACRO150210010EA 5725 NOK
ACRO150210010 ACRO150210250 ACRO150211000
4-klortoluen 98%
4-klortoluen
Formel: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Kokepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 6…8 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000631
CAS-nummer: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
FN: 2238
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02190
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA