(4-Chlorophenyl)acetone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Chlorophenylacetone
350700050 350700250
ACRO350700050EA 1375 NOK
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
(4-Chlorophenyl)acetone
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kokepunkt: 132 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,151 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045214
CAS-nummer: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %