α-klor-4-fluortoulen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 680 NOK
ACRO119430250 ACRO119431000
α-klor-4-fluortoulen 98%
α-klor-4-fluortoulen
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Kokepunkt: 181,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,207 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000913
CAS-nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %