α-kloro-4-nitrotoluen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 335 NOK
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-kloro-4-nitrotoluen 99%
α-kloro-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (,6 mmHg)
Smeltepunkt: 71…74 °C
Tetthet: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007374
CAS-nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %