3-Methoxybenzyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 430 NOK
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-Methoxybenzyl chloride 97%
3-Methoxybenzyl chloride
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 124 °C (13 mmHg)
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000907
CAS-nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %