Svamper, VertiKlean®
Leverandør: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 2975 NOK
115-0179 115-3203
Svamper, VertiKlean®
Papirservietter Svamper
VertiKlean-svampen er en laboratoriesvamp til engangsbruk. Den består av tørkematerialet Polynit, som er laminert til et rent esterskum. Svampen er laserkuttet for å forsegle kantene helt. Den er utformet for generell rengjøring og tørking, men er også ideell for bruk i laboratorier.
  • Polyesterskum med høy sorpsjonsevne og Polynit-stoffets perforeringsmotstand
  • Autoklaverbar