4-Iodtoluen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 1-Iodo-4-methylbenzene
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 595 NOK
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodtoluen 98%
4-Iodtoluen
Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Kokepunkt: 211.5
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001059
CAS-nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N