Benzylamin 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Aminotoluene
105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 565 NOK
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Benzylamin 99%, ren
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 182…185 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008106
CAS-nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
FN: 2735
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,01127
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %