Jerrykanner, kvadratiske og rektangulære, HDPE, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
JCP10-02
GOSSJCP10-02EA 1700 NOK
GOSSJCP10-02
Jerrykanner, kvadratiske og rektangulære, HDPE, Corning® Gosselin™
Flasker Jerrikanne
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −40 to +110 °C
Universal jerricans for industry, trade and laboratories. Ideal for packaging, storage and transportation.