Propper, universalkorker, FitsAll™
Leverandør: Simport Scientific
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 430 NOK
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Propper, universalkorker, FitsAll™
Propper Plastpropper
Enkel å sette på og ta av. Korkene tas av raskt og enkelt. FitsAll™-korker er ideelle for å lukke de fleste 12 og 16 mm (ytre diameter) vakuumglassrør for blodprøvetaking. Fleksible FitsAll™-hetter beskytter mot aerosoler fra svært smittefarlige mikroorganismer. De beskytter prøver mot krysskontaminering og arbeidsområder i laboratorier mot infisering og søl. FitsAll™ er støpt med høyeste presisjon i polyetylen med lav tetthet og sitter tett på røret. Passer ikke for autoklavering.
  • PE
  • Svært solid under de fleste krevende prosedyrer, inkludert sentrifugering
  • Tilgjengelig i åtte farger for enkel identifisering av prøver