Propper, flensplugger
Leverandør: Simport Scientific
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 625 NOK
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Propper, flensplugger
Propper Plastpropper
Korkene som dyttes inn, og snappkorkene med to posisjoner er laget i polyetylen for reagensrør med en ytre diameter på 12 eller 17 mm. Korker med to posisjoner gir to muligheter: lukket, men ikke forseglet posisjon, der prøvene holdes aerobiske for mikrobiologiske prosedyrer, og fullstendig forseglet posisjon, der korken trykkes helt inn og forsegler røret for anaerob bruk eller for oppbevaring, overføring og sentrifugering.