Renromsservietter, presaturerte, Polynit Heatseal, PROSAT®
Leverandør: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 6500 NOK
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Renromsservietter, presaturerte, Polynit Heatseal, PROSAT®
Papirservietter Renromsservietter Våtservietter, renrom
Presaturerte strikkede polyesterkluter laget av Polynit Heatseal-materiale. Klutene er presaturerte med 70% IPA og 30% avionisert vann. De er derfor ideelle for bruk i renrom, klargjøring av overflater og kritiske produksjonsprosesser.
  • Myke, ripesikre og pregede servietter rengjør uten oppskraping
  • Lavt nivå for både partikler og ekstraherbare stoffer
  • Forseglbar pose bevarer nivåene for renhet og impregnering
Egnet til renrommiljøer i ISO-klasse 3 eller 4.
Farge: hvit
NB: Du finner nøyaktige data om publiseringstidspunktet, de sisteMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Polynit Heatseal
Environmentally Preferable
grunnvekt 140 g/m²
Fibre (>100 µm) 0,149×10³/m²
Partikkelgenerering(>=0.5 µm) 4,8 × 10⁶/m²
Ioner - klorid 0,10 ppm
Ioner - natrium 0,13 ppm