Målebeger med håndtak, PP
Leverandør: BURKLE
7110-2000 7110-1000
BURK7110-2000EA 365 NOK
BURK7110-2000 BURK7110-1000
Målebeger med håndtak, PP
Beger
PP, translucent.
  • Shatterproof
  • Autoclavable
  • Good chemical resistance
With open handle. Beakers can be stacked and therefore save space during storage.