3-Etylanilin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 770 NOK
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Etylanilin 98%
3-Etylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007818
CAS-nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %