Renromsservietter, Polywipe-C Heatseal
Leverandør: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 10700 NOK
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Renromsservietter, Polywipe-C Heatseal
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Den lette Polywipe-C Heatseal-servietten er laget av spunnet polyester og har en strukturert overflate for effektiv rengjøring. Servietten er laserskåret, slik at fibrene er forseglet ved kantene.
  • Ikke-abrasiv kant gjør at 100% av servietten kan brukes
  • Svært lavt nivå av partikler og fibrer
  • God sorpsjonsevne med løsningsmidler; kjemisk resistent
Den er ideell for å rengjøre overflater og behandlingsverktøy som krever kontroll med partikler, fibrer og kjemiske rester, samt for generell rengjøring i kritiske miljøer.
Egnet til bruk i renromsmiljøerMore Product Information