2-Nitrotoluen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
129030010 129030025
ACRO129030010EA 1075 NOK
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotoluen 99+%
2-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007157
CAS-nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
FN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,06748
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %