3-Nitrotoluen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-Nitrotoluene
129040050 129045000
ACRO129040050EA 315 NOK
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotoluen 99%
3-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 230…231 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 15…16 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007265
CAS-nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
FN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,06748
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %