4-Nitrotoluen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 1250 NOK
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotoluen 99%
4-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 238,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…54 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007366
CAS-nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
FN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,06748
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %