3-tert-Butylphenol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-tert-Butylphenol
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 1575 NOK
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 125…130 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Tetthet: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002300
CAS-nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
FN: 2923
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure