4-tert-Butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 710 NOK
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96…100 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002367
CAS-nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01584
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %