4-Ethylphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 2625 NOK
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Ethylphenol 97%
4-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 218…219 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 41…46 °C
Tetthet: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002393
CAS-nummer: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
FN: 2430
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %