2-Isopropylphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
156680050 156685000
ACRO156680050EA 305 NOK
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphenol 97%
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15…16 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002224
CAS-nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %