4-Isopropylphenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
174510050 174511000 174512500 174510010
ACRO174510050EA 515 NOK
ACRO174510050 ACRO174511000 ACRO174512500 ACRO174510010
4-Isopropylphenol 98%
4-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 212…212,4 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 59…62 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002372
CAS-nummer: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
FN: 2430
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %