Butylbensen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: n-Butylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20239.0100
8.20239.0100EA 857 NOK
8.20239.0100
Butylbensen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butylbensen
Formel: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Kokepunkt: 183
Smeltepunkt: –88 °C
Tetthet: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 61
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009463
CAS-nummer: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
FN: 2709
ADR: 3 III
Merck Indeks: 13,01548
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 11.8 mg/l (25 °C)
Melting Point -88 °C
Molar Mass 134.22 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (23 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.4895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C