Toluen ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
28675.294EA 350 NOK
28675.294 28675.328 28675.465 28675.556 28675.950
Toluen ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Kokepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
FN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Indeks: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.1 %