Propylbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 385 NOK
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propylbenzen 98%
Propylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Kokepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009377
CAS-nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
FN: 2364
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,08029
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)