1,3-Difenylaceton 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
117170250 117171000 117175000
ACRO117170250EA 815 NOK
ACRO117170250 ACRO117171000 ACRO117175000
1,3-Difenylaceton 99%
1,3-Difenylaceton
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210,28 g/mol
Kokepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004795
CAS-nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %