klor(diphenyl)metan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Benzhydryl chloride
154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 350 NOK
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
klor(diphenyl)metan 98%
klor(diphenyl)metan
Formel: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202,68 g/mol
Kokepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 15…17 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000855
CAS-nummer: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %