2,5-Dibrom-p-xylen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
279010500 279012500
ACRO279010500EA 1250 NOK
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibrom-p-xylen 98+%
2,5-Dibrom-p-xylen
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Kokepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 72…75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000091
CAS-nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %