4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 520 NOK
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Formel: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Kokepunkt: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 8…12 °C
Tetthet: 1,236 g/cm³
Flash punkt: >109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000180
CAS-nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %