α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 980 NOK
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formel: C₈H₆BrF₃
MW: 239,03 g/mol
Kokepunkt: 65…69 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000403
CAS-nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %