2,4-Dimetylbensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 465 NOK
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimetylbensaldehyd 99%
2,4-Dimetylbensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 102,4…103 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003340
CAS-nummer: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %