Benzoin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
105511000 105515000 105510025
ACRO105511000EA 400 NOK
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoin 98%
Benzoin
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokepunkt: 194 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 133…137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004496
CAS-nummer: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %