N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
121180050 121181000 121185000
ACRO121180050EA 325 NOK
ACRO121180050 ACRO121181000 ACRO121185000
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine 99%
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006180
CAS-nummer: 622-40-2
EINECS: 210-734-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %