4-Formylmorpholine 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 335 NOK
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylmorpholine 99+%
4-Formylmorpholine
Formel: C₅H₉NO₂
Smeltepunkt: 23 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006170
CAS-nummer: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %