Benzo[b]thiophene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 520 NOK
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Formel: C₈H₆S
MW: 134,2 g/mol
Kokepunkt: 221…222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 28…32 °C
Tetthet: 1,14 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005864
CAS-nummer: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %