4-Methylphenethylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(p-Tolyl)ethylamine
157880010 157880050
ACRO157880010EA 465 NOK
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,93 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008195
CAS-nummer: 3261-62-9
EINECS: 221-865-2
FN: 2922
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %