4-Morpholinoaniline 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
188650050 188650250
ACRO188650050EA 685 NOK
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morpholinoaniline 98+%
4-Morpholinoaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Smeltepunkt: 130…131 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006169
CAS-nummer: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %