3-Methoxyphenethylamine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
302610050 302610250
ACRO302610050EA 1175 NOK
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamine 98+%
3-Methoxyphenethylamine
Formel: C₉H₁₃NO
Kokepunkt: 118…119 °C (6 mmHg)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008187
CAS-nummer: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %