2,4-Dichlorophenethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
350780050 350780250
ACRO350780050EA 275 NOK
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
2,4-Dichlorophenethylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060611
CAS-nummer: 52516-13-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %