3,4-Dichlorophenethylamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
350800050 350800250
ACRO350800050EA 2075 NOK
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorophenethylamine 99%
3,4-Dichlorophenethylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Kokepunkt: 280 °C
Tetthet: 1,268 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060617
CAS-nummer: 21581-45-3
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %