2-Methylphenethylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(o-Tolyl)ethylamine
351100010 351100050
ACRO351100010EA 600 NOK
ACRO351100010 ACRO351100050
2-Methylphenethylamine 97%
2-Methylphenethylamine
Formel: C₉H₁₃N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01310827
CAS-nummer: 55755-16-3
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %