3-Methylphenethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
351110010 351110050
ACRO351110010EA 465 NOK
ACRO351110010 ACRO351110050
3-Methylphenethylamine 98%
3-Methylphenethylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01310828
CAS-nummer: 55755-17-4
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %