(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
368410010 368410050
ACRO368410010EA 605 NOK
ACRO368410010 ACRO368410050
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 98%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
MW: 213.28 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074959
CAS-nummer: 23364-44-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
GC ≥97.5 %