3-Aminobenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 2725 NOK
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Aminobenzylamin 97%
3-Aminobenzylamin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Smeltepunkt: 36…39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078355
CAS-nummer: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %